Learn More
Resveratrol, MedChemExpress
Código de producto. 16411226
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
16411226 200 mg 200 miligramos
16481806 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16411226
Marca: Medchem Express HY16561
MedChemExpress Resveratrol (trans-Resveratrol; SRT501), a natural polyphenolic phytoalexin that possesses anti-oxidant, anti-inflammatory, cardioprotective, and anti-cancer properties.
Resveratrol (SRT 501) has a wide spectrum of targets including mTOR, JAK, β-amyloid, Adenylyl cyclase, IKKβ, DNA polymerase. Resveratrol also is a specific SIRT1 activator. Resveratrol is a potent pregnane X receptor (PXR) inhibitor. Resveratrol is an Nrf2 activator, ameliorates aging-related progressive renal injury in mice model. Resveratrol increases production of NO in endothelial cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resveratrol
CAS 501-36-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12O3
Cantidad 200 mg
Sinónimo trans-Resveratrol SRT501
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (438.14 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (219.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 228.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus