Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resveratrol, 99 %
Código de producto. 10719098 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10719098 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10719098 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 430075000
Solicitar formato a granel o personalizado
El resveratrol, 3,4',5-Trihidroxiestilbeno, n.º de CAS 501-36-0, es un polifenol antioxidante que se encuentra en los alimentos vegetales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El resveratrol es una fitoalexina, un antiparasitario endógeno de las plantas
• El resveratrol es un potente antioxidante; se encuentra en alimentos vegetales como las uvas, los arándanos y los cacahuetes
• El resveratrol tiene un posible papel como inhibidor de la NFKb, por lo que contribuye a la supervivencia celular
Aplicaciones
• El resveratrol tiene efectos antiinflamatorios a través de la inhibición de la ciclooxigenasa y también puede ser capaz de inhibir los oncogenes
• Útil para el estudio de los estados redox celulares y el envejecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resveratrol
CAS 501-36-0
Punto de fusión 261.0°C to 263.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H12O3
Número MDL MFCD00133799
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15,8279
Sinónimo resveratrol, trans-resveratrol, 3,4',5-trihydroxystilbene, 3,5,4'-trihydroxystilbene, e-resveratrol, 3,4',5-stilbenetriol, e-5-4-hydroxystyryl benzene-1,3-diol, resvida, 3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene, 5-e-2-4-hydroxyphenyl ethenyl benzene-1,3-diol
Clave InChI LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O
Nombre IUPAC 5-[(E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]benceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 228.24
PubChem CID 445154
ChEBI CHEBI:45713
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Resveratrol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.