Learn More
Resveratrol, 98%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60790.ME
Cantidad 500mg
Código de producto. 15453499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00€
    378.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 42.35€
    10% Descuento
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a natural phenolic antioxidant that is a potent activator of SIRT1 and inhibitor of Cox-1. Resveratrol has also been used extensively in stem cell studies to enhance self-renewal and multipotency of mesencymal stem cel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Resveratrol
C14H12O3
500mg
resveratrol, trans-resveratrol, 3,4',5-trihydroxystilbene, 3,5,4'-trihydroxystilbene, e-resveratrol, 3,4',5-stilbenetriol, e-5-4-hydroxystyryl benzene-1,3-diol, resvida, 3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene, 5-e-2-4-hydroxyphenyl ethenyl benzene-1,3-diol
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
445154
228.24
501-36-0
MFCD00133799
14,8158
Soluble in water (3mg/100mL),ethanol (50mg/mL),DMSO (?16mg/mL),DMF (∽65mg/mL),PBS (pH 7.2) (∽100μg/mL),methanol,and acetone (50mg/mL).
C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O
228.247
CHEBI:45713
98%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Resveratrol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Resveratrol
SDS Documentos