Learn More
Resveratrol 3,4'-Diacetato, TRC
Código de producto. 30004405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004405 5 mg 5 miligramos
30003626 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1501305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 861446-14-2
Fórmula molecular C18 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 312.317
Sinónimo 5-[(1E)-2-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-benzenediol 1-Acetate, 5-[(1E)-2-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-benzenediol Monoacetate
Nombre IUPAC [acetato de [4-[(E)-2-(3-acetiloxi-5-hidroxifenil)etil]fenilo] acetato
SMILES CC(=O)Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(OC(=O)C)c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resveratrol 3,4'-Diacetate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O5/c1-12(19)22-17-7-5-14(6-8-17)3-4-15-9-16(21)11-18(10-15)23-13(2)20/h3-11,21H,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1