Learn More
Resveratrol-13C6, TRC
Código de producto. 30135675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135675 10 mg 10 miligramos
30003689 5 mg 5 miligramos
30005199 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR15000210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185247-70-4
Fórmula molecular 13C6 C8 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 234.2
Sinónimo Resveratrol-13C6, Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6), 5-[2-(4-Hydroxyphenyl-13C6)ethenyl]-1,3-benzenediol, (EZ)-Resveratrol-13C6 (4-hydroxyphenyl-13C6)
Nombre IUPAC 5-[2-(4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)eteno]benceno-1,3-diol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C=Cc2cc(O)cc(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (EZ)-Resveratrol 4-hydroxyphenyl-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0988
Porcentaje de pureza >95%