Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado de inmunotransferencia (Western blot) Restore™ PLUS
Código de producto. 11829380 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 ml
500 ml
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
500 ml
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11829380 30 ml 30 ml
15513217 4 x 500 mL paquete de 4
10016433 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11829380 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 46428
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Extraiga anticuerpos de alta afinidad de membranas de manera que se les pueda volver a aplicar sondas y detectar con sustratos quimioluminiscentes.
El tampón de deshibridación (stripping) de inmunotransferencia (Western Blot) Thermo Scientific™ Restore Plus es una fórmula avanzada para la extracción de anticuerpos primarios y secundarios unidos de membranas de manera que se les pueda volver a aplicar sondas y detectar con sustratos quimioluminiscentes.
El tampón Restore PLUS es una formulación alternativa del tampón de lavado de inmunotransferencia Thermo Scientific Restore original. El tampón de lavado Restore PLUS se ha diseñado para su uso con anticuerpos que resultan difíciles de extraer de las inmunotransferencias y que requieren mayores tiempos de incubación y temperaturas de incubación superiores a 22 °C con formulaciones más suaves. Los anticuerpos de alta afinidad se pueden extraer con rapidez y eficacia de western blots a temperatura ambiente sin eliminar las proteínas transferidas, por lo que permite volver a aplicar varias sondas al objetivo.
Características destacadas:
  • Sencillo de utilizar y listo para su uso: no es necesaria ninguna dilución; sin olores desagradables; almacenamiento a temperatura ambiente
  • Compatible: utilícelo en membranas de nitrocelulosa y fluoruro de polivinilideno (PVDF), tanto si sigue húmedo como si ya está seco; funciona con casi cualquier tampón bloqueante, conjugado de enzimas y sustrato quimioluminiscente
  • Rentable: ahorre tiempo y muestras valiosos; lave blots de manera eficaz la primera vez
  • Resistente pero suave: las proteínas transferidas siguen siendo viables; lave el mismo blot hasta cinco veces
  • Flexible: lave y vuelva a aplicar sondas para optimizar las concentraciones de anticuerpos o para detectar un antígeno nuevo con diferentes anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de separación de inmunotransferencia Western Blot
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Restore
Cantidad 30 ml
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente.
compliance-icons
Nombre del producto
  • RESTORE PLUS WESTERN BLOT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Anionic Surfactant ANIONIC SURFACT ( 1-3)