Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescent Western Blot Stripping Buffer
Código de producto. 11577900 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
100 ml
4 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11577900 100 ml 100 ml
11835814 20 ml 20 ml
15971872 4 x 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11577900 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 62300
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Elimine rápida y suavemente los anticuerpos primarios y secundarios marcados con tinte cercano al infrarrojo (IR) de Western Blots.
El tampón de lavado de Western Blot fluorescente Thermo Scientific™ Restore es un reactivo suave y muy eficaz para eliminar rápidamente los anticuerpos primarios y secundarios marcados con tinte cercano al infrarrojo (IR) de Western Blots.
El tampón de lavado de inmunotransferencia (Western Blot) fluorescente Restore permite la reutilización de membranas PVDF, lo que simplifica el proceso de optimización Western Blot y permite volver a sondear el mismo blot con diferentes anticuerpos primarios para detectar objetivos alternativos. El tampón de lavado de inmunotransferencia (Western Blot) fluorescente Restore está diseñado solamente para su uso con membrana de PVDF de baja fluorescencia (n.º de ref. 22860).
Características destacadas:
  • Rápido: lave blots en tan solo 15 minutos a temperatura ambiente
  • Ahorra tiempo: sin necesidad de procesar geles nuevos ni preparar un blot nuevo
  • Conserve las muestras: vuelva a sondear la misma membrana de PVDF para varios objetivos
  • Económico: más barato que otros tampones de lavado disponibles en el mercado
  • Eficaz: lava blots de forma eficaz a la primera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de separación de inmunotransferencia Western Blot
Método de detección Fluorescente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility PVDF
Línea de productos Restore
Cantidad 100 ml
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a temperatura ambiente.