Learn More
Velp Scientifica™ Sistema de sensores RESPIROMETRIC 6 para análisis de suelos
Código de producto. 17163174 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, kit para análisis respirométrico de suelos (seis)
Sensor RESPIROMETRIC (seis), kit para análisis respirométrico de suelos (seis)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17163174 Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, kit para análisis respirométrico de suelos (seis) cada uno
17193174 Sensor RESPIROMETRIC (seis), kit para análisis respirométrico de suelos (seis) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17163174 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SA102B0176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00€
    3014.00€ / paquete de 1
    Ahorro 186.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución versátil, fiable y basada en la nube diseñada para pruebas de degradación aeróbica en suelo y abono vegetal.
  • Diseñado para apoyar pruebas de degradación aeróbica en suelos y abono vegetal. El análisis proporciona los resultados de la respiración microbiana del suelo a partir de la mineralización de sustancias orgánicas. Una aplicación importante de estas pruebas está relacionada con los procesos de detección y supervisión durante la descontaminación y limpieza.
  • La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado.
  • Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis
  • Rango de presión: 500÷ 2000 mbar (hPa)
  • Resultados disponibles en mbar
  • El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, la solución única VELP garantiza un monitoreo constante de múltiples análisis desde un software propietario intuitivo, el RESPIROSoft™
  • Conecte el sensor RESPIROMETRIC a la exclusiva plataforma en la nube ELP Ermes para mejorar su experiencia en el laboratorio La
    conexión a la plataforma en la nube VELP Ermes le liberará de tareas tediosas y mejorará la productividad de su laboratorio.
  • Incluye: Sensor RESPIROMÉTRICO ( x 6), MULTISTIRRER6 Digital 100-240 V/50-60 Hz (con botellas y barras agitadoras), Kit para análisis respirométrico de plásticos ( x 6)
Especificaciones
Tipo de pantalla Digital
Batería, tipo CR 2430
Tipo de conexión Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB
Material Tecnopolímero
temp 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen de la muestra (métrico) Volumen del frasco: 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de degradación aeróbica en suelos y abono vegetal.
Incluye Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, kit para análisis respirométrico de suelos (seis)
Garantía 25 meses
Peso (métrico) 1,5 kg