Learn More
Velp Scientifica™ Sistema de sensores RESPIROMETRIC 6 para biodegradabilidad de plástico
Tienda Velp ProductosDescription
- Diseñado para apoyar la prueba de degradación aeróbica para la determinación del grado de biodegradabilidad de los materiales plásticos, incluidos los que contienen aditivos de formulación, en un medio acuoso.
- Multistirrer Digital de seis posiciones para ajustar con precisión la velocidad de agitación, con función de bloqueo para evitar la modificación accidental de la velocidad de agitación.
- Lectura de resultados en valores de presión (milibar).
- Rango de presión: 500÷ 2000 mbar (hPa).
- La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado.
- Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis.
- El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, la solución única VELP garantiza un monitoreo constante de múltiples análisis desde un software propietario intuitivo, el RESPIROSoft™ .
- él DataBox™ Almacena resultados de hasta 48 sensores RESPIROMÉTRICOS (8 sistemas).
- Conecte el sensor RESPIROMETRIC a la exclusiva plataforma en nube VELP Ermes para mejorar su experiencia de laboratorio.
La conexión a la plataforma en la nube VELP Ermes le liberará de tareas tediosas y mejorará la productividad de su laboratorio. - Incluye: Sensor RESPIROMÉTRICO ( x 6), MULTISTIRRER6 Digital 100-240 V/50-60 Hz (con botellas y barras agitadoras), Kit para análisis respirométrico de plásticos ( x 6)
Spécification
Spécification
| Tipo | Analizador de respiración anaeróbica |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Batería, tipo | CR 2430 |
| Tipo de conexión | Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB |
| Material | Tecnopolímero |
| temp | 500/2000 Mbar (hPa) |
| Volumen de la muestra (métrico) | Volumen del frasco: 1000 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Prueba de degradación aeróbica para la determinación del grado de biodegradabilidad de los materiales plásticos en un medio acuoso. |
| Incluye | No DataBox |
| Garantía | 25 meses |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?