Learn More
Velp Scientifica™ Sistema de sensor RESPIROMETRIC 6: sin DataBox
Código de producto. 17183761 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1,5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17183761 1,5 kg cada uno
1 options
Código de producto. 17183761 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SB10200146
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Solución compacta, fiable y basada en la nube para la determinación de DBO y pruebas respirométricas aeróbicas.
  • Diseñado para ofrecer una solución inteligente y basa en la nube a los laboratorios de control de calidad de aguas y aguas residuales
  • La determinación es una forma sencilla y fácil de supervisar la actividad de microorganismos en muestras de agua con resultados extremadamente fiables
  • La DBO mide el cambio de la presión de gas entre el principio y el final del análisis y da un resultado expresado en mg/l
  • La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado
  • Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis
  • Intervalo de presión: 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
  • Resultados disponibles en DBO (mg/l) y presión (mbar)
  • Escalas de DBO: 90, 250, 600, 1000, 4000, valores más altos después de la dilución
  • Conversión automática de resultados de presión en DBO
  • El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, así que la solución exclusiva VELP garantiza la monitorización constante de varios análisis desde un software exclusivo intuitivo, el RESPIROSoft™
  • VELP DataBox™ se incluye en los sistemas junto con el software RESPIROSoft™ y permite la transmisión inalámbrica de datos desde el sensor RESPIROMETRIC al PC
  • DataBox™ almacena resultados para hasta 48 sensores RESPIROMETRIC (ocho sistemas)
Especificaciones
Tipo Analizador de DBO
Tipo de pantalla Digital
Batería, tipo CR 2430
Tipo de conexión Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB
Material Tecnopolímero
temp 500/2000 Mbar (hPa)
Resolución 90, 250, 600, 999, 4000 ppm
Volumen de la muestra (métrico) Volumen del frasco: 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Determinación de DBO y pruebas respirométricas aeróbicas
Incluye Sensor RESPIROMETRIC (seis), estación de agitación, seis posiciones 230 V/50-60 Hz (con barras de agitación y frascos)
Garantía 25 meses
Peso (métrico) 1,5 kg