Learn More
Velp Scientifica™ Sistema de sensores RESPIROMETRIC 6 Maxi - PMB
Código de producto. 17173174 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
No DataBox
RESPIROSoft con DataBox
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17173174 No DataBox cada uno
17143174 RESPIROSoft con DataBox cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17173174 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SB10200156
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Solución versátil, fiable y basada en la nube diseñada para estudios de respiración anaeróbicos, como el potencial de metano bioquímico (PBM) de la biomasa.
  • Diseñado para apoyar estudios de respiración anaeróbica para determinar el potencial bioquímico de metano (BMP ) de biomasa
  • El BMP El análisis estudia la producción de biogás a partir de residuos orgánicos principalmente para el tratamiento de residuos y aguas residuales y para la producción de energía renovable.
  • El sistema también es adecuado para otros estudios anaeróbicos, como las pruebas de desnitrificación. Para realizar este análisis es necesario añadir el código de frascos de desnitrificación VELP opcional. A00000410
  • La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado.
  • Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis.
  • Rango de presión: 500÷ 2000 mbar (hPa).
  • Resultados disponibles en BMP (NmLCH4/gSV) y presión (mbar).
  • Conversión automática de resultados de presión en BMP .
  • El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, la solución única VELP garantiza un monitoreo constante de múltiples análisis desde un software propietario intuitivo, el RESPIROSoft™ .
  • El VELP DataBox™ está incluido en los Sistemas junto con el RESPIROSoft™ Software y permite la transmisión inalámbrica de datos desde el sensor RESPIROMETRIC al PC.
  • El DataBox™ Almacena resultados de hasta 48 sensores RESPIROMÉTRICOS (8 sistemas).
  • Conecte el sensor RESPIROMETRIC a la exclusiva plataforma en nube VELP Ermes para mejorar su experiencia de laboratorio.
    La conexión a la plataforma en la nube VELP Ermes le liberará de tareas tediosas y mejorará la productividad de su laboratorio.
  • Incluye sensor RESPIROMÉTRICO (x 6), estación de agitación Maxi 6, botellas y barras de agitación
Especificaciones
Tipo Analizador de respiración anaeróbica
Tipo de pantalla Digital
Batería, tipo CR 2430
Tipo de conexión Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB
Material Tecnopolímero
temp 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen de la muestra (métrico) Volumen del frasco: 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Estudios de respiración anaeróbica como el potencial de metano bioquímico (PMB) de la biomasa.
Incluye No DataBox
Garantía 25 meses
Peso (métrico) 3,5 kg