Learn More
3M™ Respirador de media máscara facial serie 6000
Código de producto. 12652555
Cambiar vista
Click to view available options
Serie 6000
Código de producto.
12652555 Serie 6000
1 options
Código de producto. 12652555 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000146849
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los respiradores de media máscara de la serie 6000 son económicos, de bajo mantenimiento y extremadamente ligeros. El conjunto de respirador reutilizable con sonda de la serie 6000Q se utiliza solo con fines de ajuste cuantitativo.
Combina las características de las mascarillas desechables y reutilizables para proporcionar una protección eficaz.La serie de máscaras de media cara 3M™ 6000 es económica y de bajo mantenimiento, fácil de manejar y extremadamente ligera.
  • Las medias máscaras reutilizables son económicas, de bajo mantenimiento, fáciles de manejar y extremadamente ligeras
  • Se utiliza con sistemas suministro de aire 3M™
  • El sistema de conexión de bayoneta permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas
  • El diseño de filtro doble proporciona una menor resistencia a la respiración
  • Conjunto de respirador reutilizable con sonda de la serie 6000 utilizado para pruebas de ajuste cuantitativas (17-987-3A y -3B)
Compliance
Aprobado por Inst. Nacional Seguridad y Salud Ocupacional, US conforme normativa 42 CFR 84 para uso contra peligros respiratorios de los cartuchos y filtros apropiados; en Canadá se sigue la normativa Z94.4 de la CSA y los normas locales en vigor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones (EN) EN 140:1998
Color Gris
Material Elastómero termoplástico
Tipo de producto Respirador de media mascarilla
Tamaño L
Para utilizar con (aplicación) Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura
Modelo 6300L
Tipo de suspensión 4 puntos