Learn More
Resorufin, TRC
Código de producto. 30425199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425199 250 mg 250 miligramos
30414818 500 mg -
30413624 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR146515250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-78-9
Fórmula molecular C12H7NO3
Peso molecular (g/mol) 213.19
Sinónimo 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Hydroxyphenoxaz-3-one, 7-Hydroxyphenoxazin-3-one, NSC 12097, Resorufin, NSC 12097, Resofurin, Resorufine
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-una
SMILES O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorufin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.04