Learn More
MedChemExpress Resorufin sodium salt
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (265.77 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 7.69 mg/mL (32.70 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | Dopamine Receptor |
| Peso molecular | 235.17 g/mol |
| CAS | 34994-50-8 |
| Sinónimo | NSC 12097 sodium salt |