Learn More
Resorufin Sal Sódica ~90%, TRC
Código de producto. 30424271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424271 1 g
30409401 500 mg
30409499 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1465001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34994-50-8
Fórmula molecular C12 H6 N O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 235.17
Nombre IUPAC sodio; 7-oxofenoxazina-3-olato
SMILES [Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorufin Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0245