Learn More
Éter Bencílico de Resorufin, TRC
Código de producto. 30416213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416213 10 mg -
30428741 5 mg 5 miligramos
30415591 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14651810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87687-02-3
Fórmula molecular C19H13NO3
Peso molecular (g/mol) 303.31
Sinónimo 7-(Phenylmethoxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyphenoxazone, 7-Benzyloxyresorufin
Nombre IUPAC 7-(benziloxi)-3H-fenoxazina-3-una
SMILES O=C1C=CC2=NC3=C(OC2=C1)C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorufin Benzyl Ether
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.09