Learn More
MedChemExpress Resorufin
Código de producto. 16475836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16475836 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16475836 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY123533
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress Resorufin (NSC 12097) is a highly fluorescent pink dye for the detection of ROS/RNS and a second analyte.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
Objetivo Dopamine Receptor
Peso molecular 213.19 g/mol
CAS 635-78-9
Sinónimo NSC 12097