Learn More
Ácido resorcinol-O,O'-diacético, 97 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357465 1 g 1 g
11367465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05505.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-39-6
Fórmula molecular C10H10O6
Peso molecular (g/mol) 226.184
Número MDL MFCD00016696
Clave InChI ZVMAGJJPTALGQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo resorcinol-o,o'-diacetic acid, m-phenylenedioxydi acetic acid, 2-3-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy diacetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis-acetic acid, acetic acid,2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis, 3-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, m-phenylenedioxy diacetic acid, m-phenylenedioxydi
PubChem CID 66884
Nombre IUPAC ácido 2-[3-(carboximetoxi)fenoxi]acético
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol-O,O'-diacetic acid
Punto de fusión 192°C to 196°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2135777
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza ≥97%