Learn More
Resorcinol monoacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16488486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488486 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0894
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Resorcinol monoacetate (Acetylresorcinol) is an antiseptic and a disinfectant, is a chemical intermediate for the production of many other pharmaceuticals, and has the potential for acne, seborrheic dermatitis, eczema, psoriasis, and other skin disorders research.
Resorcinol monoacetate (Acetylresorcinol) is an antiseptic and a disinfectant, is a chemical intermediate for the production of many other pharmaceuticals, and has the potential for acne, seborrheic dermatitis, eczema, psoriasis, and other skin disorders research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol monoacetate
CAS 102-29-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Acetylresorcinol Resorcin monoacetate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (282.62 mM)
SMILES OC1=CC(OC(C)=O)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 96.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation