Learn More
Resorcinol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318250 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30318250 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16811200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Nombres de analitos o componentes Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C6 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 110.11
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110,0368 g/mol