Learn More
Resorcinol-d4, TRC
Código de producto. 30428740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30428740 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14470110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 751455-55-7
Fórmula molecular C6 2H4 H2 O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Sinónimo 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-diol (9CI), 1,3-Benzenediol-d4, Resorcinol-d4, Resorcinol-2,4,5,6-D4, 1,3-Dihydroxybenzene-2,4,5,6-d4
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetradeuteriobenceno-1,3-diol
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c(O)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0619