Learn More
Resorcinol cristalino MP Biomedicals
Código de producto. 11406192 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11406192 25 g
1 options
Código de producto. 11406192 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210280825
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol
CAS 108-46-3
Densidad 3.79 (aire = 1)
Fórmula molecular C6H6O2
Cantidad 25 g
Sinónimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
Clave InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 110.112
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.1
Forma física cristalino/a/s