Learn More
Resorcinol, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10529390 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10529390 100 g 100 GR
10040350 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10529390 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor R/0200/48
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 108-46-3
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.112
Número MDL 2269
Clave InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Punto de fusión de 109 °C
Color Beige
pH 4.4
Punto de ebullición 281 °C
Envase Tarro de cristal
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110,11g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Resorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.