Learn More
Resorcinol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436192 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11436192 1 kg
11416192 100 g
11426192 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436192 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210280891
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El resorcinol es un alcohol aromático utilizado en procesos a gran escala, investigación dermatológica y en ensayos colorimétricos para ácido siálico.
  • El resorcinol es un alcohol aromático utilizado en procesos a gran escala como el curtido, la fabricación de resinas y adhesivos de resina, la producción de hexilresorcinol y ácido p-aminosalicílico, y el teñido y la impresión de textiles.
  • El resorcinol se utiliza en investigaciones dermatológicas, como por ejemplo en estudios de dermatitis de contacto irritante.
  • Se ha estudiado el papel del resorcinol como causa de citotoxicidad y liberación de citocinas en queratinocitos epidérmicos y fibroblastos dérmicos humanos.
  • Se ha estudiado la citotoxicidad del resorcinol y otros compuestos fenólicos contra las líneas celulares de melanoma humano melánico IRE 1 e IRE 2, y las líneas celulares derivadas de linfoma y leucemia Raji y K 562, a concentraciones de compuestos fenólicos de 10 μM a 5 mM.
  • Se ha informado del uso de resorcinol en un ensayo colorimétrico para ácido siálico.
CAS 108-46-3
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.112
Número MDL MFCD00002269
Clave InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol
Nombre de nota Biología Molecular, Biología Celular
Punto de fusión De 228 a 232 °F
Color Blanco
Densidad 1,2 g/cm3 a 68 °F
Punto de ebullición 531 °F a 536 °F (a 760 mm Hg)
Temperatura de inflamación 261 °F
Punto de ignición 1125 °F
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad ≥100 mg/mL a 65,3 °F
Densidad del vapor 3.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Presión de vapor 1 mm Hg a 227,1 °F, 0,0002 mm Hg a 77 °F
Porcentaje de pureza ≥99 %
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Bloques de construcción, síntesis química
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.