Learn More
Resorcinol-13C6, TRC
Código de producto. 30416703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416703 50 mg 50 miligramos
30416702 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14470350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953390-31-3
Fórmula molecular 13C6 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 116.07
Sinónimo 1,3-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6, 1,3-Dihydroxybenzene-13C6, 3-Hydroxyphenol-13C6, m-Hydroquinone-13C6, m-Hydroxyphenol-13C6, m-Phenylenediol-13C6, m-Benzenediol-13C6, m-Dihydroxybenzene-13C6
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1,3-diol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](O)[13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol-13C6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0569