Learn More
Resorcinol (1,3-dihidroxibenceno), LoGiCal
Código de producto. 30461977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461977 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461977 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0294.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Nombres de analitos o componentes Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 110.11
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110,0368 g/mol