Learn More
Resorcinol-1,2,3-13C3, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Resorcinol-1,2,3-13C3 |
| CAS | 1185048-67-2 |
| Fórmula molecular | C313C3H6O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediol-13C3, 1,3-Dihydroxybenzene-13C3, 3-Hydroxyphenol-13C3, Fouramine RS-13C3, Fourrine 79-13C3, Rezorsine-13C3, Rodol RS-13C3, 1,3-Benzenediol-13C3, m-Phenylenediol-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13c](O)ccc1 |
| Nombre IUPAC | (1,2,3-13C3)ciclohexa-1,3,5-trieno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 113.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0468 |