Learn More
Resorantel, LoGiCal
Código de producto. 30463886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463886 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463886 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3223.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Resorantel
CAS 20788-07-2
Nombres de analitos o componentes Resorantel
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 Br N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, N-(4-bromophenyl)-2,6-dihydroxy-, 2,6-Dihydroxybenzoic acid 4'-bromanilide, 4'-Bromo-2,6-dihydroxybenzanilide, HOE 296V, Resorantel, Resorcylam, Terenol, gamma-Resorcylanilide, 4'-bromo- (8CI), 4'-Bromo-gamma-resorcylanilide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10BrNO3/c14-8-4-6-9(7-5-8)15-13(18)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7,16-17H,(H,15,18)
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1cccc(O)c1C(=O)Nc2ccc(Br)cc2
Nombre IUPAC N-(4-bromofenil)-2,6-dihidroxibenzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 308.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.9844 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.