Learn More
Resorantel, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Resorantel |
| CAS | 20788-07-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Resorantel |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H10 Br N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzamide, N-(4-bromophenyl)-2,6-dihydroxy-, 2,6-Dihydroxybenzoic acid 4'-bromanilide, 4'-Bromo-2,6-dihydroxybenzanilide, HOE 296V, Resorantel, Resorcylam, Terenol, gamma-Resorcylanilide, 4'-bromo- (8CI), 4'-Bromo-gamma-resorcylanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10BrNO3/c14-8-4-6-9(7-5-8)15-13(18)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7,16-17H,(H,15,18) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Oc1cccc(O)c1C(=O)Nc2ccc(Br)cc2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?