Learn More
Sal sódica de Resolvin E1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5S,6Z,8E,10E,12R,14Z,16E,18R)-5,12,18-Trihydroxy-6,8,10,14,16-eicosapentaenoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1309610-43-2 |
| Fórmula molecular | C20H29NaO5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (5S,6Z,8E,10E,12R,14Z,16E,18R)-5,12,18-Trihydroxy-6,8,10,14,16-eicosapentaenoic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O5.Na/c1-2-17(21)11-8-5-9-14-18(22)12-6-3-4-7-13-19(23)15-10-16-20(24)25;/h3-9,11-13,17-19,21-23H,2,10,14-16H2,1H3,(H,24,25);/q;+1/p-1/b4-3+,9-5-,11-8+,12-6+,13-7-;/t17-,18+,19-;/m1./s1 |
| SMILES | O[C@@H](/C=C/C=C\C[C@@H](O)/C=C/C=C/C=C\[C@@H](O)CCCC(O[Na])=O)CC |
| Nombre IUPAC | (5S,6Z,8E,10E,12R,14Z,16E,18R)-5,12,18-trihidroxiicosa-6,8,10,14,16-pentaenoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 372.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.19 |