Learn More
Biochrom Software de resolución CFR
Descripción
- Con inicios de sesión de usuario protegidos con contraseña y registros de auditoría completos, los datos cumplirán con la norma 21 CFR parte 11.
- Lectura rápida y escaneo rápido para mediciones rápidas con configuración limitada
- Desarrollo de métodos a medida para los requisitos específicos de su laboratorio
- Potentes opciones de visualización y manipulación de datos gráficos
- Microsoft apariencia y sensación para un uso intuitivo
- La versión Resolution Life Science tiene métodos preprogramados para mediciones rápidas de métodos comunes como cuantificación de proteínas y ADN/ARN y mediciones de pureza, así como mediciones de densidad celular y CyDye cuantificación
- Biblioteca de material de referencia si su entorno de laboratorio requiere una verificación regular.
- Guarde, imprima o exporte su análisis como un Excel™ , Metarchivo extendido, HTML, PDF, formato de texto enriquecido, texto, tipos de archivos Word o XPS.
Compatible con Biochrom modelos de espectrofotómetro:
- Novaspec
- Ultrospec, excluye colorímetro y densímetro celular
- WPA, excluye colorímetro y densímetro celular
- Libra, excluye colorímetro y densímetro celular
- BioDrop
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Software |