Learn More
Resocortol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Resocortol |
| CAS | 76675-97-3 |
| Fórmula molecular | C22 H32 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 11β,17α-Dihydroxy-17-propionyl-androst-4-en-3-one, (11β,17α)-11,17-Dihydroxy-17-(1-oxopropyl)androst-4-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O4/c1-4-18(25)22(26)10-8-16-15-6-5-13-11-14(23)7-9-20(13,2)19(15)17(24)12-21(16,22)3/h11,15-17,19,24,26H,4-10,12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-17-propanoil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 360.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.2301 |