Learn More
Resmetirom, MedChemExpress
Código de producto. 16487747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487747 5 mg 5 miligramos
16445776 100 mg 100 miligramos
16425028 10 mg 10 miligramos
16411267 50 mg 50 miligramos
16410156 2 mg 2 miligramos
5 options
Código de producto. 16487747
Marca: Medchem Express HY12216
MedChemExpress Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resmetirom
CAS 920509-32-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12Cl2N6O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo MGL-3196 VIA-3196
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (71.23 mM)
SMILES N#CC1=NN(C2=CC(Cl)=C(OC(C=C3C(C)C)=NNC3=O)C(Cl)=C2)C(NC1=O)=O
Peso molecular (g/mol) 435.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.22
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation