missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para resistina (RETN) de ratón
Descripción
El tejido adiposo es una reserva de energía en animales y está estrictamente regulado. Las células adiposas producen y secretan numerosas proteínas fisiológicamente importantes, como la lipoproteína lipasa (LPL), la leptina, la proteína de adipocito relacionada con complemento de 30 kDa (Acrp30), la perilipina y la resistina. La resistina, también conocida como factor secretor específico de adipocito (ADSF) y FIZZ3, es una citoquina secretada específicamente por los adipocitos. Si bien la función de la resistina no se entiende bien, parece tener papeles paracrinos clave y tiene un papel sugerido en la diabetes de tipo 2. Los estudios demuestran que en ratones diabéticos obesos los niveles de resistina sérica se incrementan, lo que tiene un efecto antagonista sobre la insulina. Estudios adicionales han demostrado que la resistina provoca resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa en ratones. La expresión del gen de la resistina requiere C/EBP alfa, que es necesario y suficiente para la expresión. Los estudios demuestran que los coactivadores CBP y p300, que han demostrado mostrar actividad de la histona acetiltransferasa (HAT), acetilizan abundantemente las histonas en el promotor de la resistina sugiriendo su papel en la activación de la cromatina para la transcripción de la resistina. Numerosos ligandos PPAR gamma y RXR han demostrado reducir la expresión de la resistencia en los adipocitos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q99P87 |
| Intervalo del ensayo | De 4,096 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 57264 |
| Símbolo de gen | RETN |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?