Learn More
Resiquimod, TRC
Código de producto. 17943315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943315 5 mg 5 miligramos
17943305 50 mg 50 miligramos
17911395 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1446805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144875-48-9
Fórmula molecular C17 H22 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 314.38
Sinónimo 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline, 4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R 848, Resiquimod, S 28463
Nombre IUPAC 1-[4-amino-2-(etoximetil)imidazo[4,5-c]quinolina-1-il]-2-metilpropano-2-ol
SMILES CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resiquimod
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1743