Learn More
Resiquimod Sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Resiquimod Sulfate |
| CAS | 2762439-40-5 |
| Fórmula molecular | C17H22N4O2 • H2SO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol Sulfate, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline Sulfate, 4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R 848 Sulfate, Resiquimod Sulfate, S 28463 Sulfate; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N4O2.H2O4S/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18;1-5(2,3)4/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC1=C(N=C(COCC)N2CC(C)(C)O)C2=C(C=CC=C3)C3=N1.O=S(O)(O[H])=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-amino-2-(etoximetil)-1H-imidazo[4,5-c]quinolina-1-il)-2-metilpropano-2-ol sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 412.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.14 |