Learn More
Resiquimod, MedChemExpress
Código de producto. 16431987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431987 50 mg 50 miligramos
16425838 10 mg 10 miligramos
16423386 25 mg 25 miligramos
16426306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16431987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13740
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resiquimod
CAS 144875-48-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo R848 S28463
Información de solubilidad DMF : 50 mg/mL (159.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.43 mM) ∣Methanol : 25 mg/mL (79.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)CN1C(COCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N
Peso molecular (g/mol) 314.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.38
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus