Learn More
R&D Systems™ Resiquimod
Código de producto. 18055902
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize':
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Cantidad missing translation for 'unitSize'
18055902 50 mg 50 miligramos
18005712 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18055902 missing translation for 'mfr' R&D Systems™ missing translation for 'supplierNo' 4536/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.51€
    481.95€ / 50 miligramos
    Ahorro 55.56€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist
Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist. Induces upregulation of IL-6, IL-12, IFN-γ and iNOS expression in mouse bone marrow-derived macrophages (BMMs). Inhibits RANKL-induced osteoclast differentiation in mouse BMMs and human peripheral blood monocytes. Also promotes the differentiation of MDSCs into macrophages and dendritic cells. Proinflammatory and antiviral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144875-48-9
Fórmula molecular C17H22N4O2
Spécification
Nombre del producto químico o material Resiquimod
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.38
Pureza >98%
Peso molecular 314.389
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.