Learn More
Resiniferatoxina, + 99 %
Código de producto. 15404839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404839 1 mg 1 miligramo
15414839 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62458.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La resiniferatoxina es un potente estimulador similar a la capsaicina de los nociceptores periféricos de la cola de rata neonatal in vitro. La resiniferatoxina se utiliza como antiinflamatorio, antiviral y antipsoriásico. Éster de diterpenos relacionado con el forbol pero aparentemente no tumorigénico. Activa la proteína quinasa C.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 100 mM y a 50 mM en etanol.
Notas
La resiniferatoxina (RTX) es susceptible a la degradación lenta si se expone al aire. Incluso a - 20 °C, almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: - 20 °C. Mantener en un lugar seco. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. La RTX debe almacenarse en una atmósfera inerte para lograr una estabilidad a largo plazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57444-62-9
Fórmula molecular C37H40O9
Peso molecular (g/mol) 628.72
Número MDL MFCD00135927,MFCD00135927
Clave InChI OYWHJFQVSOUQSF-PKRQWDGKSA-N
Sinónimo resiniferatoxin
PubChem CID 57090162
Nombre IUPAC [(1R,2R,6R,10S,11R,15R,17R)-13-benzyl-6-hydroxy-4,17-dimethyl-5-oxo-15-(prop-1-en-2-yl)-12,14,18-trioxapentacyclo[11.4.1.0¹,¹⁰.0²,⁶.0¹¹,¹⁵]octadeca-3,8-dien-8-yl]methyl 2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
SMILES COC1=CC(O)=CC=C1CC(=O)OCC1=C[C@H]2[C@H]3OC4(CC5=CC=CC=C5)O[C@]3(C[C@@H](C)[C@]2(O4)[C@@H]2C=C(C)C(=O)[C@@]2(O)C1)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resiniferatoxin
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Número UN UN2811
Beilstein 5371150
Información de solubilidad Soluble in DMSO to 100mM and to 50mM in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.71
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Solid