Learn More
Gibco™ Residual Protein TrypLE™ ELISA Kit
Código de producto. 30283273 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30283273 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 30283273 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A6533101
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
The Residual Protein TrypLE ELISA Kit is a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) for the quantitative detection of TrypLE enzyme.
The Residual Protein TrypLE ELISA Kit is a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) for the quantitative detection of TrypLE enzyme. The kit is compatible with all forms of TrypLE enzyme, including TrypLE Select, TrypLE Express, and CTS TrypLE Select enzymes.
TrypLE enzyme is an animal-origin-free recombinant alternative to porcine trypsin. It is used for the dissociation of attachment-dependent cell lines. TrypLE enzyme dissociates cells cultured both in serum-free and serum-supplemented systems. Due to the unique biological sequence of TrypLE enzyme, traditional trypsin ELISA kits are ineffective at binding and detecting residual levels of TrypLE enzyme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 0.78 to 50 ng/mL
Sensibilidad del ensayo 0.032 ng/mL
Contenido y almacenamiento • Pre-coated 96-well plate
• Standard assay buffer concentrate
• HRP-conjugated detection antibody
• Wash buffer concentrate
• Chromogen stop solution
• Adhesive plate covers
Store at 2–8°C.
Conjugado Horseradish Peroxidase (HRP)
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 6.20%
CV intraensayo 7.20%
Etiqueta o tinte Horseradish Peroxidase (HRP)
Alias de proteína TrypLE, R-Protease
Cantidad 96 pruebas
Condiciones de envío Wet Ice
Objetivo TrypLE (R-Protease) concentration
Tiempo total del ensayo 1.5 hr.
Formato Wash steps required
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TRYPLE ELISA RESIDUAL KIT 1 EA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one, Phosphoric acid
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.