Learn More
Resibufogenin, MedChemExpress
Descripción
Resibufogenin, a component of huachansu, has been shown to exhibit the anti-proliferative effect against cancer cells, and this may be attributed to the degradation of cyclin D1 caused by the activation of GSK-3β.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Resibufogenin |
| CAS | 465-39-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H32O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Bufogenin Recibufogenin |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (260.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)C2)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 384.51 |
| Mostrar más |