Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios del depósito
Código de producto. 11347171 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Accesorio de depósito
Filtro de ventilación esterilizado
Para utilizar con (equipo):
Depósito, de 1100 a 2000 l
LabTower RO
Sistemas Smart2Pure de 3 y 6 l/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
11347171 Filtro de ventilación esterilizado Sistemas Smart2Pure de 3 y 6 l/h cada uno
15172296 Filtro de ventilación esterilizado LabTower RO cada uno
15514780 Accesorio de depósito Depósito, de 1100 a 2000 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347171 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22.0091
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El control de nivel y desbordamiento esterilizado para depósitos de almacenamiento son accesorios perfectos para el funcionamiento de los sistemas de ósmosis inversa.
Con control de nivel y desbordamiento esterilizado, los accesorios de depósito de Thermo Scientific™ son perfectos para el funcionamiento de los sistemas de ósmosis inversa.
Control de nivel para depósitos de almacenamiento
  • Accesorio necesario para hacer funcionar cualquier sistema de ósmosis inversa; se adaptará al depósito específico durante el procedimiento de pedido
Desbordamiento esterilizado para depósitos de almacenamiento
  • Accesorio recomendado para evitar la contaminación orgánica dentro de los depósitos de ósmosis inversa
Filtro de ventilación para depósitos de almacenamiento
  • Accesorio recomendado para evitar la contaminación orgánica dentro de los depósitos de ósmosis inversa
Filtro de ventilación con absorción de CO2 para depósitos de almacenamiento
  • Accesorio recomendado para evitar la contaminación orgánica y de CO2 dentro de los depósitos de ósmosis inversa
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en todas las regiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Filtro de ventilación de depósito estéril para depósitos de almacenamiento, 0,2 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas Smart2Pure de 3 y 6 l/h
Tipo Filtro de ventilación esterilizado