Learn More
Reserpina, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15296236 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15296236 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15296236 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    47.19€ / 1 ml
    Ahorro 12.81€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Reserpina50-55-51000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reserpine
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 50-55-5
% mín. CAS 0.1
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
% máx. CAS 0.1
Fórmula molecular C33H40N2O9
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Nombre IUPAC (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimetoxi-17-(3,4,5-trimetoxibencil)oxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato de metilo
Solvent or Matrix Metanol-P y T/Acetona
Peso molecular (g/mol) 608.688
PubChem CID 5770
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:28487
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • RESERPINE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, acetone, reserpine
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio