Learn More
Reserpine, MedChemExpress
Código de producto. 16499086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499086 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0480100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reserpine
CAS 50-55-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H40N2O9
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC
Peso molecular (g/mol) 608.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.68
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death