Learn More
Reserpine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Reserpine hydrochloride is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Reserpine hydrochloride |
| CAS | 16994-56-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H41ClN2O9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (77.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 645.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 645.14 |
| Mostrar más |