Learn More
Reserpina-d9, TRC
Código de producto. 30409370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30409370 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30409370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14460225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reserpine trimethoxy-d9
CAS 84759-11-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C33 2H9 H31 N2 O9
Cantidad 25 mg
Sinónimo Yohimban-16-carboxylic acid','11,17-dimethoxy-18-[[3,4,5-tri(methoxy-d3)benzoyl]oxy]-','methyl ester','(3β,16β,17α,18β,20α)- (9CI), Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine','yohimban-16-carboxylic acid deriv.
Fórmula InChI InChI=1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CN4CCc5c([nH]c6cc(OC)ccc56)[C@H]4C[C@@H]3[C@@H]([C@H]2OC)C(=O)OC
Nombre IUPAC (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimetoxi-17-[3,4,5-tris(trideuteriometoxi)benzoil]oxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 617.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 617.3299
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.