Learn More
Reserpina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352186 1 g 1 g
11362186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03506.03
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 50-55-5 | Molecular Formula: C33H40N2O9 | Molecular Weight: 608.688 g/mol
Inhibits vesicular uptake of catecholamines and serotoninReserpine is an antipsychotic and antihypertensive drug used to treat the hypertension, strokes, heart attacks and kidney problems. It is used to treat the symptoms of dyskinesia in patients who are affected by huntington’s disease. It is widely used as a reference material in the mass spectroscopy technique and also used as a sedative for horses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes reductores y oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-55-5
Fórmula molecular C33H40N2O9
Peso molecular (g/mol) 608.688
Número MDL MFCD00005091
Clave InChI QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Sinónimo reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
PubChem CID 5770
ChEBI CHEBI:28487
Nombre IUPAC (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimetoxi-17-(3,4,5-trimetoxibencil)oxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato de metilo
SMILES COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reserpine
Punto de fusión ∼265°C
Cantidad 1 g
Beilstein 102014
Índice Merck 14,8145
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.69
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Reserpine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Reserpine