Learn More
Éster Metílico de Ácido Reserpico, TRC
Código de producto. 30420452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420452 10 mg
30412564 50 mg
30416125 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14459010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2901-66-8
Fórmula molecular C23H30N2O5
Peso molecular (g/mol) 414.49
Sinónimo Methyl reserpate, Methyl reserpinolate, NSC 81464, (3β,16β,17α,18β,20α)-18-Hydroxy-11,17-dimethoxy-yohimban-16-carboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-17-hidroxi-6,18-dimetoxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C3=C([C@H]4C[C@H]5[C@H](C[C@H]([C@@H]([C@H]5C(=O)OC)OC)O)CN4CC3)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reserpic Acid Methyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N2O5/c1-28-13-4-5-14-15-6-7-25-11-12-8-19(26)22(29-2)20(23(27)30-3)16(12)10-18(25)21(15)24-17(14)9-13/h4-5,9,12,16,18-20,22,24,26H,6-8,10-11H2,1-3H3/t12-,16+,18-,19-,20+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2155