Descripción
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía.
- Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
- Usos reconocidos PhysioCare Concept™ Esto reduce la tensión en la mano y el brazo durante el pipeteo, mantiene el equilibrio y minimiza el esfuerzo del usuario.
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
- El cono de punta con resorte promueve un ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
Aplicaciones
- Pipeteado de líquidos
- Mezcla de líquidos.
- Carga de placas, geles y recipientes de reacción.
- Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±5 %, ±1,2 %, ±1 |
| Puntas compatibles | 20 μPuntas de pipeta L, 46 mm L |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con | Punta de pipeta de 20 µl |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Research Plus |
| Tipo | Micropipetas de volumen ajustable de un canal |
| Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Pantalla | Digital |
| Mostrar más |