Learn More
Eppendorf Research™ además, pipetas mecánicas monocanal
Código de producto. 15743439 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
15743439 De 0,5 to 10 μl Gris medio cada uno
15793439 0,5 A 5 mL Violeta cada uno
15763439 De 10 to 100 μl Amarillo cada uno
15733439 De 0,1 a 2,5 μl Gris oscuro cada uno
15783439 De 100 to 1000 μl Azul cada uno
15773439 De 20 to 200 μl Amarillo cada uno
15753439 De 2 to 20 μl Amarillo cada uno
15703449 De 1 a 10 ml Turquesa cada uno
15713449 De 2 to 20 μl Gris claro cada uno
15723449 De 30 a 300 μl Naranja cada uno
16262391 De 0,25 a 2,5 ml Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15743439 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 3123000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    318.00€ / paquete de 1
    Ahorro 24.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas cuentan con un cono de punta con resorte, una opción de ajuste secundario y una pantalla de volumen mejorada.
  • Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
  • Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía.
  • Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
  • Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
  • Usos reconocidos PhysioCare Concept™ Esto reduce la tensión en la mano y el brazo durante el pipeteo, mantiene el equilibrio y minimiza el esfuerzo del usuario.
  • Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
  • El cono de punta con resorte promueve un ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
  • Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
Aplicaciones
  • Pipeteado de líquidos
  • Mezcla de líquidos.
  • Carga de placas, geles y recipientes de reacción.
  • Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±8 %, ±2,5 %, ±1,5 %, ±1 %
Puntas compatibles 20 μPuntas de pipeta L, 40 mm L
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris medio
Para utilizar con Punta de pipeta de 20 µl
Número de canales 1
Línea de productos Research Plus
Tipo Micropipetas de volumen ajustable de un canal
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Pantalla Digital
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) Punta de pipeta de 20 μl
Incluye ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta
Incrementos 0,5, 1, 5, 10 μl