Learn More
Eppendorf™ Research™ Además, pipetas mecánicas monocanal en paquetes múltiples
Código de producto. 15772069 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 ml
20-20 μL, 2-200 μL, 100-1000 μL
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15772069 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL cada uno
15733459 20-20 μL, 2-200 μL, 100-1000 μL 1 set
15743459 100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 ml 1 set
17884601 0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15772069 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3123000900
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Utilice estas pipetas para procedimientos de trabajo sin estrés y uso intuitivo. Eppendorf™ Research™ Las pipetas plus satisfacen las más altas necesidades de precisión y exactitud. – Combinado con la máxima ergonomía y una mayor flexibilidad.
Durable y resistente al estrés químico, térmico y mecánico.
  • Ajuste de volumen: sólo unas pocas vueltas para alcanzar el volumen deseado
  • Botón de control: fuerza de operación muy baja, el color indica el volumen de la pipeta, ubicado para una ergonomía perfecta
  • Eyector: fuerza de accionamiento muy baja, posicionado para una ergonomía perfecta
  • Visualización del volumen: cuatro dígitos, forma de aumento
  • Visualización y apertura del ajuste secundario: Ajusta la pipeta a un líquido muy diferente al agua.
  • Eppendorf Pistón perfecto™ : pistón ultraligero fabricado en Fortron™
  • Clip de conexión rápida: Se quita la parte inferior fácilmente (no en pipetas de μ10 l)
  • Cono de punta con resorte: ergonomía mejorada, ajuste perfecto a la punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Línea de productos Research™ Plus
Tipo Multipacks de pipetas
Volumen (métrico) 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye 3 pipetas: Research™ más 1 canal variable, 3 x epT.I.P.S.™ Caja 2.0 con 96 puntas y bolígrafo